Få mere at vide
Texwipe™ Kemisk indikatormærkat for dampsterilisering
Artikelnummer. 15655179 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Pakningsstørrelse:
4 ruller
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15655179 Blå 4 ruller
1 options
Artikelnummer. 15655179 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX522A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5590.00 DKK
    4781.41 DKK / 4 ruller
    Spare 808.59 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-03-2027
Texwipes unikke etiketmateriale forhindrer fjernelse af skrevne data ved dampsteriliseringsprocessen. Vores klæbemiddel gør det muligt at fjerne etiketten efter autoklaveprocessen og påføres igen på en sporingsformular til permanent registrering.
  • Designet og formateret til dataoptagelse og prøvesporing
  • Indikatorblæk signalerer, at autoklaven er færdig
  • Aftagelig fra glas, metal og steriliseringspose overflader
  • Ingen rester
  • Tekniske data
    Autoklaverbar Autoklaverbar
    Klæbende type Akryl
    Farve Blå
    Format Mærke
    Materiale Teslin
    Print teknologi Laser
    Produkttype Fortrykt steriliseringsindikator, autoklav
    Sterilitet Ikke steril
    Til brug med (applikation) For kemisk indikator
    Levetid 2 år
    Mængde 500/Pk.
    Størrelse (engelsk) 2 x 2 tommer.
    Størrelse (metrisk) 5.08 x 5.08 cm
    Dimensioner (L x B) 2 x 2 tommer
    Længde (engelsk) 2 x 2 tommer.
    Bredde (engelsk) 5 cm
    Bredde (metrisk) 5 cm