Få mere at vide
Texwipe™ Polysat™ Formættede polypropylenviskere
Shop alle Texwipe produkter
Dimensioner (L x B):
11 x 7 tommer. (27,9 x 17,7 cm)
11 x 9 tommer. (28 x 23 cm)
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballagemængde:
1000/Cs.
1200/Cs.
480/pakke
800/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 1200
Pakke med 200
Pakke med 480
Beskrivelse
- Konstrueret af et blødt, 100% smelteblæst polypropylen-substrat
- Formættet med 70% isopropylalkohol/30% deioniseret vandopløsning
- Lav partikeldannelse og lave niveauer af ekstraherbare opløsningsmidler
Ordreinfo
Fås bekvemt pakket i en genlukkelig FlexPack™ eller bulk pakket i en let at bære, genlukkelig taske.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Forvædet serviet |
| Længde (engelsk) | 11'' |
| Længde (metrisk) | 27.9 cm |
| Bredde (engelsk) | 11 tommer |
| Bredde (metrisk) | 22.8 cm |
| Materiale | Polypropylen |
| Basisvægt | 35 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999 |
| Dimensioner (L x B) | 11 x 9 tommer. (28 x 23 cm) |
| Til brug med (applikation) | Designet til rengøring af udstyr og andre miljømæssige overflader under og efter produktionsflowet, velegnet til at tørre det ydre af produktionsudstyr i kontrollerede miljøer |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Texwipe Wipers pre-wetted with 60% - 70 % IPA
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: isopropanol