Få mere at vide
Texwipe™ Polysat™ Formættede polypropylenviskere
Artikelnummer. 15694977 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
11 x 7 tommer. (27,9 x 17,7 cm)
11 x 9 tommer. (28 x 23 cm)
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballagemængde:
1000/Cs.
1200/Cs.
480/pakke
800/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 1200
Pakke med 200
Pakke med 480
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Sterilitet Emballagemængde unitSize
15694977 11 x 9 tommer. (28 x 23 cm) Steril 480/pakke Pakke med 480
11545405 11 x 9 tommer. (28 x 23 cm) Ikke steril 1200/Cs. Pakke med 1200
11505405 11 x 7 tommer. (27,9 x 17,7 cm) Ikke steril 800/Cs. Pakke med 200
15702406 11 x 9 tommer. (28 x 23 cm) Steril 1000/Cs. Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15694977 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX3216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3945.00 DKK
    3269.00 DKK / Pakke med 480
    Spare 676.00 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For ISO Klasse 6 til 7 applikationer
  • Konstrueret af et blødt, 100% smelteblæst polypropylen-substrat
  • Formættet med 70% isopropylalkohol/30% deioniseret vandopløsning
  • Lav partikeldannelse og lave niveauer af ekstraherbare opløsningsmidler
Ordreinfo
Fås bekvemt pakket i en genlukkelig FlexPack™ eller bulk pakket i en let at bære, genlukkelig taske.
Tekniske data
Produkttype Forvædet serviet
Længde (engelsk) 11''
Længde (metrisk) 27.9 cm
Bredde (engelsk) 11 tommer
Bredde (metrisk) 22.8 cm
Materiale Polypropylen
Basisvægt 35
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999
Dimensioner (L x B) 11 x 9 tommer. (28 x 23 cm)
Til brug med (applikation) Designet til rengøring af udstyr og andre miljømæssige overflader under og efter produktionsflowet, velegnet til at tørre det ydre af produktionsudstyr i kontrollerede miljøer
Emballagemængde 480/pakke
Mætningsopløsning 70% Isopropyl Alcohol, 30% Deionised Water
Sterilitet Steril
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Texwipe Wipers pre-wetted with 60% - 70 % IPA
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropanol