Få mere at vide
Texwipe™ Polysat™ Formættede polypropylenviskere
Artikelnummer. 11545405 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
11 x 7 tommer. (27,9 x 17,7 cm)
11 x 9 tommer. (28 x 23 cm)
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballagemængde:
1000/Cs.
1200/Cs.
480/pakke
800/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 1200
Pakke med 200
Pakke med 480
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Sterilitet Emballagemængde Pakningsstørrelse
11545405 11 x 9 tommer. (28 x 23 cm) Ikke steril 1200/Cs. Pakke med 1200
15694977 11 x 9 tommer. (28 x 23 cm) Steril 480/pakke Pakke med 480
11505405 11 x 7 tommer. (27,9 x 17,7 cm) Ikke steril 800/Cs. Pakke med 200
15702406 11 x 9 tommer. (28 x 23 cm) Steril 1000/Cs. Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11545405 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX1051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8375.00 DKK
    4641.56 DKK / Pakke med 1200
    Spare 3733.44 DKK
    44% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-04-2027
For ISO Klasse 6 til 7 applikationer
  • Konstrueret af et blødt, 100% smelteblæst polypropylen-substrat
  • Formættet med 70% isopropylalkohol/30% deioniseret vandopløsning
  • Lav partikeldannelse og lave niveauer af ekstraherbare opløsningsmidler
Ordreinfo
Fås bekvemt pakket i en genlukkelig FlexPack™ eller bulk pakket i en let at bære, genlukkelig taske.
Tekniske data
Produkttype Forvædet serviet
Længde (engelsk) 11''
Længde (metrisk) 27.9 cm
Bredde (engelsk) 11 tommer
Bredde (metrisk) 22.8 cm
Materiale Polypropylen
Basisvægt 35
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999
Dimensioner (L x B) 11 x 9 tommer. (28 x 23 cm)
Til brug med (applikation) Designet til rengøring af udstyr og andre miljømæssige overflader under og efter produktionsflowet, velegnet til at tørre det ydre af produktionsudstyr i kontrollerede miljøer
Emballagemængde 1200/Cs.
Mætningsopløsning 70 % isopropylalkohol, 30 % deioniseret vand
Sterilitet Ikke steril
Inkluderer 24 pakker med 50 vinduesviskere