Få mere at vide
Texwipe™ Nylon MiracleWipe™ Viskere, pakke med 50 stk
Shop alle Texwipe produkter
Dimensioner (L x B):
12 x 10 tommer (30,48 x 25,4 cm)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Beskrivelse
- Dobbeltstrikket nylonkonstruktion skaber et stort overfladeareal, der griber og holder på forurening, hvilket forhindrer dets overførsel
- Ultraclean, højadsorberende visker er statisk sikker, slidsikker og løbebestandig
- Fnugfri —udviser ekstremt lave partikelniveauer
- Renset og forarbejdet i en ISO Klasse 3 renrumsmiljø i overensstemmelse med Fed. Spec. 209E
Ordreinfo
Basisvægt: 170 g/m 2 .
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Vectra™ QuanSat™ Servietter |
| Længde (engelsk) | 12 tommer |
| Længde (metrisk) | 30.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 12 tommer |
| Bredde (metrisk) | 25.4 cm |
| Materiale | Nylon |
| Basisvægt | 170 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999 |
| Konstruktion | Dobbeltstrik |
| Kanter | Skære |
| Vis mere |