Få mere at vide
Texwipe™ Microdenier vatpinde
Artikelnummer. 15545350
Skift visning
Længde (metrisk):
7 cm
12,7 cm
16,2 cm
Tip stil:
Flad
Fleksibel
Længde (metrisk) håndtag:
6 cm
10,1 cm
14,6 cm
Længde (metrisk) spids:
1,1 cm
1,68 cm
2,57 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Tip stil Længde (metrisk) håndtag Længde (metrisk) spids Pakningsstørrelse
15545350 12,7 cm Flad 10,1 cm 2,57 cm Pakke med 100
15325546 7 cm Fleksibel 6 cm 1,1 cm Pakke med 500
15395536 16,2 cm Fleksibel 14,6 cm 1,68 cm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15545350 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX714MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.00 DKK
    392.94 DKK / Pakke med 100
    Spare 68.06 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Fremstillet af microdenier-materiale med komplet termisk bindingskonstruktion, der eliminerer klæbemiddelforurening
Nylonfri vatpind er kompatibel med QAC (kvartært ammoniumchlorid) rengøringsmidler og desinfektionsmidler
Materiale-100 % polyesterstof
Forbedret absorptionsevne og hurtig fugttransportering
Giver øget løft og opfangning af partikler så små
som mikrober Kemikalieresistent og giver
stribefri rengøring Renrumsvasket, giver ultralave niveauer af partikler, NVR'er (ikke-flygtige rester)
og ioner Håndtag-100
% jomfruelig polypropylen til brug i autoklaveres,
autoklaverbar proces, autoklaverbar. silikonefri taske
Applikationer:
Påføring og fjernelse af smøremidler, klæbemidler og andre løsninger i kritiske rene omgivelser
Skrubning af forsænkede
områder Fjernelse af overskydende materialer,
snavs Rengøring af krydsende overflader og samlinger
Rengøring med kompatible løsninger og opløsningsmidler
Opsamling af fint pulver
Tekniske data
Diameter (engelsk) håndtag 0,205 tommer.
Længde (engelsk) 5 tommer
Til brug med (applikation) Påføring og fjernelse af smøremidler, klæbemidler og andre løsninger i et kritisk rent miljø, fjernelse af overskydende materialer, snavs, rengøring af krydsende overflader og samlinger
Farve på håndtag Lysegrøn
Produkttype Podepinde
Diameter (metrisk) håndtag 0.52 cm
Længde (metrisk) 12,7 cm
Længde (engelsk) Håndtag 4''
Længde (metrisk) håndtag 10,1 cm
Materiale Polyester (100%)
Længde (engelsk) Tip 1 tomme
Håndtag Type Polypropylen, lysegrøn og grebsvenligt håndtag
Længde (metrisk) spids 2,57 cm
Bredde (metrisk) spids 12.7 mm
Bredde (engelsk) Tip 0,1 tommer.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Håndtag Materiale Polypropylen
Tip stil Flad
Tip materiale Microdenier polyester