Få mere at vide
Texwipe™ Microdenier vatpinde
Shop alle Texwipe produkterBeskrivelse
Fremstillet af microdenier-materiale med komplet termisk bindingskonstruktion, der eliminerer klæbemiddelforurening
Nylonfri vatpind er kompatibel med QAC (kvartært ammoniumchlorid) rengøringsmidler og desinfektionsmidler
Materiale-100 % polyesterstof
Forbedret absorptionsevne og hurtig fugttransportering
Giver øget løft og opfangning af partikler så små
som mikrober Kemikalieresistent og giver
stribefri rengøring Renrumsvasket, giver ultralave niveauer af partikler, NVR'er (ikke-flygtige rester)
og ioner Håndtag-100
% jomfruelig polypropylen til brug i autoklaveres,
autoklaverbar proces, autoklaverbar. silikonefri taske
Applikationer:
Påføring og fjernelse af smøremidler, klæbemidler og andre løsninger i kritiske rene omgivelser
Skrubning af forsænkede
områder Fjernelse af overskydende materialer,
snavs Rengøring af krydsende overflader og samlinger
Rengøring med kompatible løsninger og opløsningsmidler
Opsamling af fint pulver
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) håndtag | 0,126 tommer. |
| Længde (engelsk) | 6,3'' |
| Til brug med (applikation) | Påføring og fjernelse af smøremidler, klæbemidler og andre løsninger i et kritisk rent miljø, fjernelse af overskydende materialer, snavs, rengøring af krydsende overflader og samlinger |
| Farve på håndtag | Lysegrøn |
| Produkttype | Podepinde |
| Diameter (metrisk) håndtag | 0.32 cm |
| Længde (metrisk) | 16.2 cm |
| Længde (engelsk) Håndtag | 5,7 tommer. |
| Længde (metrisk) håndtag | 14.6 cm |
| Materiale | Polyester (100%) |
| Vis mere |