Få mere at vide
Texwipe™ Mikro CleanFoam™ ESD vatpind
Artikelnummer. 15772426 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
90,7 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15772426 90,7 mm Pakke med 500
1 options
Artikelnummer. 15772426 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX757E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    742.00 DKK
    630.85 DKK / Pakke med 500
    Spare 111.15 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Brug hvor ESD kan være et problem
Texwipe ™'s ESD Swab Series har en Stat-Rite™ håndtag, en patenteret Inherently Dissipative Polymer, for at give ren ESD-beskyttelse uden at bidrage med partikelformige forurenende stoffer til processen eller miljøet.
  • Komplet termisk bindingskonstruktion eliminerer klæbemiddelforurening
  • Fjerner ladninger på under to sekunder, når de bruges sammen med et opløsningsmiddel eller opløsning
  • Ingen blomstrende kulstofpartikler, metaller eller ioniske antistatiske kontaminanter
  • Fleksibel hovedpagaj; kompakt, gennemsigtigt håndtag
  • Materiale: 100ppi polyurethanskum
  • Hovedlængde: 10 mm (0,39 in.)
  • Hovedbredde: 3,8 mm (0,15 tommer)
  • Hovedtykkelse: 3,4 mm (0,13 tommer)
  • Samlet længde: 90,7 mm (3,57 tommer)
Kredsløbskort, display og elektroniksamling; harddisk; medicinsk udstyr; mikroelektronik; optik; halvleder
Ordreinfo
Pakket i antistatisk pose
Tekniske data
Konstruktion Fleksibel hovedpagaj, kompakt håndtag
Diameter (engelsk) håndtag 0,118 tommer.
Længde (engelsk) 3.571 tommer.
Til brug med (applikation) Ideel til rengøring af meget små områder, meget lave niveauer af ikke-flygtige rester, brug hvor ESD kan være et problem
Farve på håndtag Gennemskinnelig
Produkttype Podepinde
Diameter (metrisk) håndtag 3 mm
Længde (metrisk) 90,7 mm
Længde (engelsk) Håndtag 3.177 tommer.
Længde (metrisk) håndtag 80.7 mm
Materiale 100ppi polyurethanskum
Længde (engelsk) Tip 0,394 tommer.
Længde (metrisk) spids 10 mm
Bredde (metrisk) spids 7 mm
Bredde (engelsk) Tip 0,189 tommer.
Klæbende type Termisk
Håndtag Materiale Transplex
Tip materiale Polyurethanskum