Få mere at vide
Texwipe™ Texwipe™ lav TOC Alpha™-podepind
Artikelnummer. 12373775
Skift visning
Længde (metrisk):
127,5 mm
162,3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12373775 127,5 mm Pakke med 1000
13143743 162,3 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12373775 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX714K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16910.00 DKK
    9692.91 DKK / Pakke med 1000
    Spare 7217.09 DKK
    42% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Konstrueret med nøjagtige og ensartede tolerancer uden brug af klæbemidler for overlegen funktion. Texwipe™ lav TOC Alpha™-podepinde renses ved hjælp af en proprietær proces for at sikre, at de er egnede til brug i analyser af total organisk kulstof (TOC) som en del af en rengøringsvalideringsprotokol.
  • Certificeret; Renset til et niveau på < 50 μ g/l TOC sikrer konsistens i podepindens baggrundsbidrag
  • Ideel til brug ved rengøringsvalidering af udstyr, der bruges til fremstilling af API'er, hjælpestoffer og lægemidler
  • Dobbeltlags, dobbeltstrikket polyesterhoved giver fremragende genfindingshastigheder ved at indeslutte prøver i strikstrukturen uden at klæbe til prøven, hvilket muliggør fuldstændig frigivelse i fortyndingsmiddel
  • Stort hoved på stift, afbrydeligt håndtag giver fast støtte til prøvetagning af brede områder og flade overflader og gør det muligt at placere hovedet i hætteglasset med minimal håndtering og kontaminering
  • Håndtag af 100 % polypropylen sikrer, at der ikke tilføres yderligere kontaminanter og giver fremragende kemisk resistens
  • Ingen baggrundsforstyrrelser fra andre kontaminanter
  • Autoklaverbar til brug i sterile miljøer og processer
Tekniske data
Oversigt Indsamling af prøver
Konstruktion Fladhovedet pagaj, langt, grebsvenligt håndtag
Længde (engelsk) 1,01 tommer
Til brug med (applikation) Overfladeprøvetagning til brug i rengøringsvalideringsprotokoller, præcisionsrensning af svært tilgængelige områder eller små rum
Farve på håndtag Lysegrøn
Produkttype Lav TOC Alpha-podepind
Diameter (metrisk) håndtag 5.2 mm
Længde (metrisk) 127,5 mm
Længde (metrisk) håndtag 101.8 mm
Bredde (engelsk) Hoved 0,5 tommer
Bredde (metrisk) hoved 12.7 mm
Tykkelse (metrisk) 4.2 mm
Længde (metrisk) spids 25.7 mm
Klæbende type Termisk
Håndtag Materiale Polypropylen
Tip materiale Strikket polyester