Få mere at vide
Texwipe™ Stor Absorbond™ Prøvepodepind
Artikelnummer. 15655937
Skift visning
Længde (metrisk):
127,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15655937 127,5 mm Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 15655937 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12925.00 DKK
    11065.02 DKK / Pakke med 1000
    Spare 1859.98 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Til rengøringsvalidering af udstyr, der bruges til fremstilling af API'er, hjælpestoffer, lægemidler og bioteknologiske produkter
  • 100 % hydroentangled polyester nonwoven stof indeholder ingen forurenende overfladeaktive stoffer
  • Giver fremragende genvindingshastigheder ved at indfange prøver i podepinden uden at klæbe til prøven, hvilket tillader fuldstændig frigivelse i fortyndingsmidlet
  • Kompatibel med en bred vifte af opløsningsmidler
  • Stivt polypropylenhåndtag giver fast støtte til prøvetagning af brede områder og flade overflader
  • Afbrydelig håndtag gør det muligt at placere podepinden i et prøvetagningshætteglas med minimal håndtering
Tekniske data
Konstruktion Fladhovedet pagaj, let greb håndtag
Diameter (engelsk) håndtag 0,205 tommer.
Længde (engelsk) 5,02 tommer.
Til brug med (applikation) Rengøring af følsomme overflader såsom optiske samlinger, brug af opløsningsmidler (såsom IPA), rengøring af riller, spor, slidser og andre små rum
Farve på håndtag Lysegrøn
Produkttype Podepinde
Diameter (metrisk) håndtag 5.2 mm
Længde (metrisk) 127,5 mm
Længde (engelsk) Håndtag 4.008 tommer.
Længde (metrisk) håndtag 101.8 mm
Tykkelse (metrisk) 4.2 mm
Længde (engelsk) Tip 1.012 tommer.
Længde (metrisk) spids 25.7 mm
Bredde (metrisk) spids 25 cm
Bredde (engelsk) Tip 0,16 tommer.
Klæbende type Termisk
Håndtag Materiale Polypropylen
Tip materiale Hydroentangled Absorbond™ Polyester