Få mere at vide
Texwipe™ KOGO™ TPA selvklæbende renrumstape
Artikelnummer. p-4379679 Shop alle Texwipe produkter
Farve:
Hvid
Klar
Dimensioner (LxB):
36 yd. x 1 tommer. (33 mx 2,5 cm)
36 yd. x 2 tommer. (33 mx 5 cm)
Artikelnummer. 17956620
Brand: Texwipe™ TPA1048CL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Renrumstapeløsning til forsegling og emballering af materiale i kritiske miljøer
  • Ideel til forsegling, emballering, farvekodning og produktidentifikation i renrum
  • Genanvendelige tryk-og-forsegl renrumsposer
  • Høj tilpasningsevne, vedhæftning og sammenhæng
  • LDPE bagsidemateriale og akrylklæber
  • Latexfri, lavt indhold af halogener, udvaskelige klorider og tungmetaller
  • 5,5 mio. total tykkelse
  • 7,62 cm (3 tommer) HDPE kerne
  • Rullelængde: 33m (36 yd.)
  • Forskellige farver og bredder til rådighed
  • Kat. nr. 18-366-461 inkluderer 5 cm (2 tommer) perforeringer
Ordreinfo
Unikt pakket i tryk-og-forsegl renrumsposer.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 3
Klæbende type Akryl
Farve Klar
Materiale LDPE
Til brug med (applikation) Renrumsemballage, farvekodning, etikettering og waferbox-forsegling
Latex fri Ja
Mængde 48/Pk.
Temperaturområde (engelsk) -40 til 190 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +88 °C
Tykkelse (engelsk) 5,5 mio
Dimensioner (LxB) 36 yd. x 1 tommer. (33 mx 2,5 cm)
Længde (engelsk) 36 yd.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 2.5 cm
Diameter (engelsk) 3 tommer
Diameter (metrisk) 7.62 cm