Få mere at vide
Texwipe™ KOGO™ TPA selvklæbende renrumstape
Artikelnummer. 17956620 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Klar
Dimensioner (L x B):
36 yd. x 1 tommer. (33 mx 2,5 cm)
36 yd. x 2 tommer. (33 mx 5 cm)
Format:
Roll
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B) Format
17956620 Klar 36 yd. x 1 tommer. (33 mx 2,5 cm) Roll
17885432 Hvid 36 yd. x 2 tommer. (33 mx 5 cm) Roll
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17956620 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TPA1048CL
Renrumstapeløsning til forsegling og emballering af materiale i kritiske miljøer
  • Ideel til forsegling, emballering, farvekodning og produktidentifikation i renrum
  • Genanvendelige tryk-og-forsegl renrumsposer
  • Høj tilpasningsevne, vedhæftning og sammenhæng
  • LDPE bagsidemateriale og akrylklæber
  • Latexfri, lavt indhold af halogener, udvaskelige klorider og tungmetaller
  • 5,5 mio. total tykkelse
  • 7,62 cm (3 tommer) HDPE kerne
  • Rullelængde: 33m (36 yd.)
  • Forskellige farver og bredder til rådighed
  • Kat. nr. 18-366-461 inkluderer 5 cm (2 tommer) perforeringer
Order Info
Unikt pakket i tryk-og-forsegl renrumsposer.
Specifications
Certificeringer/compliance ISO 3
Klæbende type Akryl
Farve Klar
Format Roll
Materiale LDPE
Til brug med (applikation) Renrumsemballage, farvekodning, etikettering og waferbox-forsegling
Latex fri Ja
Mængde 48/Pk.
Temperaturområde (engelsk) -40 til 190 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +88 °C
Tykkelse (engelsk) 5,5 mio
Dimensioner (L x B) 36 yd. x 1 tommer. (33 mx 2,5 cm)
Længde (engelsk) 36 yd.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 2.5 cm
Diameter (engelsk) 3 tommer
Diameter (metrisk) 7.62 cm