Få mere at vide
Texwipe™ Udskiftningshåndtag til isolatorrengøringsværktøj
Artikelnummer. 17945241 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Længde (engelsk) Håndtag:
12 tommer
18 tommer
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Håndtag
17945241 18 tommer
17935241 12 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17945241 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX7121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00 DKK
    188.14 DKK / Pakke med 1
    Spare 43.86 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-02-2027
Tekniske data
Produkttype Udskiftningshåndtag
Farve Hvid
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) Håndtag 18 tommer
Til brug med (udstyr) Isolator rengøringsværktøj
Materiale Glasfiber