Få mere at vide
Texwipe™ IdealMat™ Kontamineringskontrolmåtter - 60 lag
Artikelnummer. p-3557333 Shop alle Texwipe produkter
Farve:
Hvid
Dimensioner (L x B):
45 x 25 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 11575315
Brand: Texwipe™ AMA254582W
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Påføres direkte på gulvet
Vælg 30- eller 60-lags måtter.
  • Ensartet klæbende belægning på hvert lag fanger partikler fra gangtrafik og udstyrshjul
  • Antimikrobielt middel i belægningen reducerer potentialet for spredning af bakterier og bakterier i kontrolleret område
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 45 x 25 tommer.
Mængde 60 Ark/Mat