Få mere at vide
Texwipe™ IdealMat™ Kontamineringskontrolmåtter - 60 lag
Artikelnummer. 11575315 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Dimensioner (L x B):
45 x 25 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
11575315 Hvid 45 x 25 tommer. Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 11575315 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. AMA254582W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2335.80 DKK
    2091.52 DKK / Pakke med 4
    Spare 244.28 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Påføres direkte på gulvet
Vælg 30- eller 60-lags måtter.
  • Ensartet klæbende belægning på hvert lag fanger partikler fra gangtrafik og udstyrshjul
  • Antimikrobielt middel i belægningen reducerer potentialet for spredning af bakterier og bakterier i kontrolleret område
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 45 x 25 tommer.
Mængde 60 Ark/Mat