Få mere at vide
Texwipe™ IdealMat™ Kontamineringskontrolmåtter - 30 lag
Artikelnummer. 12410070 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grå
Hvid
Dimensioner (L x B):
25 x 45 tommer
45 x 25 tommer.
46 x 36 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
12410070 Hvid 46 x 36 tommer. Pakke med 8
11565315 Hvid 45 x 25 tommer. -
11525325 Blå 46 x 36 tommer. Pakke med 8
11505325 Blå 45 x 25 tommer. Pakke med 8
15762386 Grå 25 x 45 tommer Pakke med 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12410070 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. AMA364681W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6743.20 DKK
    3464.38 DKK / Pakke med 8
    Spare 3278.82 DKK
    48% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Påføres direkte på gulvet
  • Ensartet klæbende belægning på hvert lag opsamler partikler fra fodtrafik og udstyrshjul
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 46 x 36 tommer.
Mængde 30 Ark/Mat