Få mere at vide
Texwipe™ Honeycomb™ 10 forseglede kantviskere
Artikelnummer. 15712396 Shop alle Texwipe produkter
Dimensioner (L x B):
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15712396
Brand: Texwipe™ TX1060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For ISO Klasse 3 til 4 ansøgninger
  • Ideel til at fjerne knækkede waferfragmenter eller procesrester på glatte og ujævne overflader
  • Unik overfladetekstur indkapsler og fjerner grus under rengøring
  • Fremragende sorberingsevne, god partikel- og fiberkontrol og slidstyrke
  • Vectra™ behandlet for ekstraordinær renlighed og konsistens
Ordreinfo
Basisvægt: 170 g/m 2
Tekniske data
Produkttype Vectra™ Honeycomb™ 10 tørre servietter
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 22.9 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 22.9 cm
Materiale Polyester
Basisvægt 164
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999
Konstruktion Dobbeltstrik
Kanter Forseglet
Dimensioner (L x B) 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Til brug med (applikation) Ideel til at fjerne knækkede waferfragmenter eller procesrester på glatte og ujævne overflader