Learn More
NRG4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, R&D Systems™
Product Code. 18366243
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18366243 50 μg 50µL
18330596 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18366243 Lieferant Bio-Techne Lieferanten-Nr. NBP31281150UL
 Restricted Item
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NRG4 Polyclonal specifically detects NRG4 in Human samples. It is validated for ELISA∣Immunohistochemistry∣Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen NRG4
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:500
Formulation 0.2μm filtered solution in PBS without Preservative
Gene Alias DKFZp779N0541, DKFZp779N1944, heregulin 4, HRG4pro-NRG4, neuregulin 4, pro-neuregulin-4, membrane-bound isoform, Pro-NRG4
Host Species Rabbit
Immunogen Purified, recombinant Human NRG4 (Q8WWG1; Pro2-Phe62)
Purification Method Protein A purified
Quantity 50 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Biology, Neuroscience, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 145957
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.