Få mere at vide
Texwipe™ Vatpinde til generelle formål
Artikelnummer. 16388735 Shop alle Texwipe produkter
Længde (metrisk):
6.65 cm
6.9 cm
Længde (metrisk) spids:
0.92 cm
1.55 cm
Mængde:
3 poser/Cs.
5 poser/Cs.
Tip materiale:
Polyester, skum
Polyurethanskum
Artikelnummer. 16388735
Brand: Texwipe™ TX804
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til industrielle eller generelle formål
Håndtag af polypropylen (100%) giver
kemisk kompatibilitet Komplet termisk bindingskonstruktion eliminerer
klæbemiddelforurening Pakket i en genlukkelig, silikonefri pose. Fås
i polyester honeycomb og skum
Fremstillet til krævende og ensartede tolerancer ved hjælp af højpræcisions automatiserede
processer Parti kodet til sporbarhed og kvalitetskontrol
Orange håndtag giver nem identifikation til brug i mindre kritiske områder
Polyester 801 og 802
Honeycomb-type celle designet til at maksimere absorberingsevnen, fange store partikler og
snavs Stof“ celler” udviklet til opsamling og påføring af klæbemidler, fedt og væsker
Skum 803, 804 og 805
Polyurethan (100%) skum
Udviklet til påføring og absorbering af klæbemidler, fedtstoffer og væsker i mindre kritiske områder
Applikationer:
Fjernelse og påføring af loddemidler og
flusmidler Rengøring af lukkede rum, der indeholder tykke opløsninger (såsom maling eller blæk)
Påføring og fjernelse af smøremidler, klæbemidler og opløsninger
Opsamling af pulvere og støv
Tekniske data
Mængde 3 poser/Cs.
Diameter (engelsk) håndtag 0,094 tommer
Længde (engelsk) 2,62 tommer.
Til brug med (applikation) Fjernelse og påføring af loddemidler og flusmidler, påføring og fjernelse af smøremidler, klæbemidler og løsninger
Farve på håndtag Orange
Produkttype Podepinde
Diameter (metrisk) håndtag 0.24 cm
Længde (metrisk) 6.65 cm
Længde (engelsk) Håndtag 2,01 tommer.
Længde (metrisk) håndtag 5.1 cm
Materiale Skum
Længde (engelsk) Tip 0,610 tommer.
Længde (metrisk) spids 1.55 cm
Bredde (metrisk) spids 0.32 cm
Bredde (engelsk) Tip 0,2 tommer
Håndtag Materiale Polypropylen
Tip materiale Polyurethanskum