Få mere at vide
Texwipe™ Direkte termiske renrumsetiketter
Artikelnummer. p-4186872 Shop alle Texwipe produkter
Størrelse (engelsk):
1,5 x 1,5 tommer.
3 x 2 tommer.
4 x 2 tommer.
Pakningsstørrelse:
4 ruller
Artikelnummer. 15511255
Brand: Texwipe™ TX542D
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til kritiske miljøer, hvor der anvendes direkte termisk print
  • Lavt afgassende polypropylen fremstillet med ultralavt udvaskningsniveau og lavt partikelindhold
  • Quick-ship trykfølsom
  • Fås med to forskellige klæbeniveauer, der giver permanent vedhæftning uden at efterlade rester
  • Testet for overfladepartikler, renset og dobbeltpakket
Tekniske data
Klæbende type Akryl
Format Mærke
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Designet til kritiske miljøer, hvor der anvendes direkte termisk print
Mængde 1000/Pk.
Størrelse (engelsk) 4 x 2 tommer.
Størrelse (metrisk) 10.1 x 5 cm
Temperaturområde (engelsk) -20 til 140 °F
Temperaturområde (metrisk) -29 til 60 °C
Tykkelse (engelsk) 3,3 mio