Få mere at vide
Texwipe™ Direkte termiske renrumsetiketter
Artikelnummer. 15591245 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Størrelse (engelsk):
1,5 x 1,5 tommer.
3 x 2 tommer.
4 x 2 tommer.
Pakningsstørrelse:
4 ruller
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse (engelsk) Pakningsstørrelse
15591245 1,5 x 1,5 tommer. 4 ruller
15511255 4 x 2 tommer. 4 ruller
15501255 3 x 2 tommer. 4 ruller
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15591245 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX515D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5025.00 DKK
    4298.72 DKK / 4 ruller
    Spare 726.28 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 10-02-2027
Designet til kritiske miljøer, hvor der anvendes direkte termisk print
  • Lavt afgassende polypropylen fremstillet med ultralavt udvaskningsniveau og lavt partikelindhold
  • Quick-ship trykfølsom
  • Fås med to forskellige klæbeniveauer, der giver permanent vedhæftning uden at efterlade rester
  • Testet for overfladepartikler, renset og dobbeltpakket
Tekniske data
Klæbende type Akryl
Format Mærke
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Designet til kritiske miljøer, hvor der anvendes direkte termisk print
Mængde 1000/Pk.
Størrelse (engelsk) 1,5 x 1,5 tommer.
Størrelse (metrisk) 3.8 x 3.8 cm
Temperaturområde (engelsk) -20 til 140 °F
Temperaturområde (metrisk) -29 til 60 °C
Tykkelse (engelsk) 3,3 mio