Få mere at vide
Texwipe™ Direkte termiske renrumsetiketter
Artikelnummer. 15511255 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Størrelse (engelsk):
1,5 x 1,5 tommer.
3 x 2 tommer.
4 x 2 tommer.
Pakningsstørrelse:
4 ruller
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse (engelsk) unitSize
15511255 4 x 2 tommer. 4 ruller
15501255 3 x 2 tommer. 4 ruller
15591245 1,5 x 1,5 tommer. 4 ruller
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15511255 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX542D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7690.00 DKK
    6578.61 DKK / 4 ruller
    Spare 1111.39 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til kritiske miljøer, hvor der anvendes direkte termisk print
  • Lavt afgassende polypropylen fremstillet med ultralavt udvaskningsniveau og lavt partikelindhold
  • Quick-ship trykfølsom
  • Fås med to forskellige klæbeniveauer, der giver permanent vedhæftning uden at efterlade rester
  • Testet for overfladepartikler, renset og dobbeltpakket
Tekniske data
Klæbende type Akryl
Format Mærke
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Designet til kritiske miljøer, hvor der anvendes direkte termisk print
Mængde 1000/Pk.
Størrelse (engelsk) 4 x 2 tommer.
Størrelse (metrisk) 10.1 x 5 cm
Temperaturområde (engelsk) -20 til 140 °F
Temperaturområde (metrisk) -29 til 60 °C
Tykkelse (engelsk) 3,3 mio