Få mere at vide
Texwipe™ ClipperMop™ Mop
Artikelnummer. 11571214 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Dimensioner:
11 x 4 tommer Hovedmontering
7 x 4 tommer Hovedmontering
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner Pakningsstørrelse
11571214 11 x 4 tommer Hovedmontering Hver
11561214 7 x 4 tommer Hovedmontering Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11571214 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX7103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2010.00 DKK
    1716.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 293.63 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Indeholder
Moppe med teleskophåndtag og hovedsamling
Til brug med våde, tørre eller sterile viskere
  • Kompatibel med protokoller til ISO Klasse 3 til 8 renrum, sterile og aseptiske områder
  • Designet til at bruge standard 9x 9 tommer. (23x 23 cm) og 12x 12 tommer. (30.5x 30,5 cm) renserumsviskere eliminerer —behovet for at kvalificere sig og lagerfører yderligere vinduesviskere eller moppebetræk
  • Patentanmeldt moppehoved bruger ikke-slibende polyethylenklemmer til sikkert at fastgøre en eller flere viskere til hovedet
  • Viskerfastgørelsesmetode frigiver ikke partikler, fibre eller snavs
  • Systemet kan steriliseres ved gammabestråling, kemikalier, fordampet hydrogenperoxid (VHP ), eller ethylenoxid (EtO)
Tekniske data
Dimensioner 11 x 4 tommer Hovedmontering
Produkttype Renrumsmoppe
Sterilitet Steril
Inkluderer 11 x 4 tommer. Hovedsamling og 30 til 53 tommer. Teleskophåndtag
Certificeringer/compliance ISO Klasse 3 til 8