Få mere at vide
Texwipe™ ClipperMop™ Tilbehør og erstatninger
Texwipe ClipperMop Tilbehør og erstatninger, polyethylen, Nylon , Tether Clips og Nylon Skruer, til brug med: TX7102 og TX7103, renrumsviskere af højeste kvalitet, til farmaceutiske, biomedicinske, aseptiske farmaceutiske blandings- og medicinsk udstyrsindustrier, anbefalede applikationer: Sikkerhed
1846.21 DKK - 2822.63 DKK
Tekniske data
Til brug med (applikation) | Til farmaceutiske, biomedicinske, aseptiske farmaceutiske blandinger og medicinsk udstyrsindustri |
---|
Artikelnummer | Brand | Materiale | Produkttype | Til brug med (udstyr) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Materiale | Produkttype | Til brug med (udstyr) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
16309055
|
Texwipe™
TX7102C |
Polyethylen, Nylon | Tether Clips og skruer | TX7102 og TX7103, Renrumsviskere af højeste kvalitet |
2265.00 DKK 1846.21 DKK / Pakke med 80 Spare 418.79 DKK 18% Slukket |
Forventet forsendelse: 14-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
17891976
|
Texwipe™
TX7111A |
Skum | Udskiftningspude | Clipper Mop Renrumsmoppe TX7102, Renrumsviskere af højeste kvalitet |
3040.00 DKK 2354.60 DKK / Pakke med 100 Spare 685.40 DKK 22% Slukket |
Forventet forsendelse: 02-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
17959520
|
Texwipe™
TX7111B |
Skum | Udskiftningspude | Clipper Mop Renrumsmoppe TX7103, Renrumsviskere af højeste kvalitet |
3645.00 DKK 2822.63 DKK / Pakke med 100 Spare 822.37 DKK 22% Slukket |
Forventet forsendelse: 11-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
Beskrivelse
Texwipe ClipperMop Tilbehør og erstatninger, polyethylen, Nylon , Tether Clips og Nylon Skruer, til brug med: TX7102 og TX7103, renrumsviskere af højeste kvalitet, til farmaceutiske, biomedicinske, aseptiske farmaceutiske blandings- og medicinsk udstyrsindustrier, anbefalede applikationer: Sikkerhed
- Udskiftningssæt for klip
- Reservedele til TX7102, TX7103
- Der er 4 clips og 2 skruer/pk.
Tekniske data
Til farmaceutiske, biomedicinske, aseptiske farmaceutiske blandinger og medicinsk udstyrsindustri |