Få mere at vide
Texwipe™ CleanTip™ Podninger: Transplex™ /ESD-serien
Shop alle Texwipe produkter
Tip stil:
Flex pagaj
Spidse
Diameter (metrisk) spids:
3,5 mm
4 mm
6,8 mm
Længde (metrisk) håndtag:
3 mm
78,5 mm
80,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
Beskrivelse
Velegnet til applikationer med ESD-følsomme enheder, der kræver rengøring med lav forurening, såsom magnet-resistiv stiv diskdrevenhed, fremstilling af elektronisk medicinsk udstyr og bordrensning og reparation.
- Sikker bortledning af elektriske ladninger på under to sekunder, når de bruges sammen med opløsningsmidler såsom IPA
- Håndtag konstrueret af revolutionerende plastlegering, der sikkert spreder elektriske ladninger uden at forurene tilsætningsstoffer
- Stol ikke på atmosfærisk luftfugtighed
- Indeholder ingen silikone, kulstof, metaller eller kemiske eller blomstrende ioniske antistater
- Valg af hovedunderlag inkluderer lavt restindhold CleanFoam™ eller hvidvaskes Alpha™ polyester
- Konstrueret af de reneste tilgængelige materialer og fremstillet i renrum ved hjælp af avancerede processer og udstyr
- Højpræcisions automatiseret proces garanterer ensartet ydeevne, dimensionering og renlighed
- Silikonefri Bag-Within-A-Bag™ emballagen består af opløsningsmiddelbestandig, termisk forseglet udvendig pose, der beskytter inderposer med vatpinde
- Hver yderpose er individuelt lotkodet for nem sporbarhed og kvalitetskontrol
Tekniske data
Tekniske data
| Konstruktion | Præcis spids spids, kompakt håndtag |
| Diameter (engelsk) håndtag | 0,118 tommer. |
| Længde (engelsk) | 3.484 tommer. |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til applikationer med ESD-følsomme enheder, der kræver rengøring med lav kontaminering, såsom magnetresistiv stiv diskdrevsamling, fremstilling af elektronisk medicinsk udstyr og bordrensning og reparation |
| Farve på håndtag | Gennemskinnelig |
| Produkttype | Podepinde |
| Diameter (metrisk) håndtag | 3 mm |
| Længde (metrisk) | 88.5 mm |
| Længde (engelsk) Håndtag | 3,09 tommer. |
| Længde (metrisk) håndtag | 78,5 mm |
| Vis mere |