Få mere at vide
Texwipe™ CleanTip™ Podninger: Transplex™ /ESD-serien
Artikelnummer. 15613357 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Tip stil:
Flex pagaj
Spidse
Diameter (metrisk) spids:
3,5 mm
4 mm
6,8 mm
Længde (metrisk) håndtag:
3 mm
78,5 mm
80,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tip stil Diameter (metrisk) spids Længde (metrisk) håndtag unitSize
15613357 Flex pagaj 4 mm 80,5 mm Pakke med 500
15742426 Spidse 3,5 mm 78,5 mm Pakke med 500
15792426 Flex pagaj 6,8 mm 3 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15613357 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX758E
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ESD-kontrol uden at forurene kul- eller metalbelastning
Velegnet til applikationer med ESD-følsomme enheder, der kræver rengøring med lav forurening, såsom magnet-resistiv stiv diskdrevenhed, fremstilling af elektronisk medicinsk udstyr og bordrensning og reparation.
  • Sikker bortledning af elektriske ladninger på under to sekunder, når de bruges sammen med opløsningsmidler såsom IPA
  • Håndtag konstrueret af revolutionerende plastlegering, der sikkert spreder elektriske ladninger uden at forurene tilsætningsstoffer
  • Stol ikke på atmosfærisk luftfugtighed
  • Indeholder ingen silikone, kulstof, metaller eller kemiske eller blomstrende ioniske antistater
  • Valg af hovedunderlag inkluderer lavt restindhold CleanFoam™ eller hvidvaskes Alpha™ polyester
  • Konstrueret af de reneste tilgængelige materialer og fremstillet i renrum ved hjælp af avancerede processer og udstyr
  • Højpræcisions automatiseret proces garanterer ensartet ydeevne, dimensionering og renlighed
  • Silikonefri Bag-Within-A-Bag™ emballagen består af opløsningsmiddelbestandig, termisk forseglet udvendig pose, der beskytter inderposer med vatpinde
  • Hver yderpose er individuelt lotkodet for nem sporbarhed og kvalitetskontrol
Tekniske data
Konstruktion Fleksibel hovedpagaj, kompakt håndtag
Diameter (engelsk) håndtag 0,118 tommer.
Længde (engelsk) 3,56 tommer.
Til brug med (applikation) Velegnet til applikationer med ESD-følsomme enheder, der kræver rengøring med lav kontaminering, såsom magnetresistiv stiv diskdrevsamling, fremstilling af elektronisk medicinsk udstyr og bordrensning og reparation
Farve på håndtag Gennemskinnelig
Produkttype Podepinde
Diameter (metrisk) håndtag 3 mm
Længde (metrisk) 90.5 mm
Længde (engelsk) Håndtag 3.169 tommer.
Længde (metrisk) håndtag 80,5 mm
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Længde (engelsk) Tip 0,394 tommer.
Håndtag Type Compact
Længde (metrisk) spids 10 mm
Bredde (metrisk) spids 25 cm
Bredde (engelsk) Tip 0,14 tommer.
Diameter (metrisk) spids 4 mm
Diameter (engelsk) Tip 0,157 tommer.
Klæbende type Termisk
Håndtag Materiale Plastlegering
Tip stil Flex pagaj
Tip materiale Polyurethanskum