Beskrivelse
High Sorbency Series
Meget sorberende vatpinde til industrielle anvendelser såsom rengøring med opløsningsmidler såsom IPA, påføring af smøremidler og andre væsker og fjernelse af overskydende materialer.
- Bomuldsknophoved fås med eller uden en åbencellet polyurethanskumkappe
- Blødt, ikke-slibende skumbetræk beskytter mod fiberfrigivelse
- Lange håndtag konstrueret af hårdttræ for sikker styrke og stivhed
- Konstrueret af de reneste tilgængelige materialer og fremstillet i et renrum ved hjælp af avancerede processer og udstyr
- Højpræcisions automatiseret proces garanterer ensartet ydeevne, dimensionering og renlighed
- Silikonefri Bag-Within-A-Bag™ emballagen består af en opløsningsmiddelbestandig, termisk forseglet udvendig pose, der beskytter de indvendige poser med vatpindene
- Hver yderpose er individuelt lotkodet for nem sporbarhed og kvalitetskontrol
Tekniske data
Tekniske data
| Konstruktion | Skumhoved mekanisk fastgjort til bomuldsknopkerne, langt træhåndtag |
| Diameter (engelsk) håndtag | 0,098 tommer. |
| Længde (engelsk) | 6.063 tommer. |
| Til brug med (applikation) | Miljøprøvetagning, påføring af smøremidler og salver, fjernelse af smøremidler og salver, rengøring med opløsningsmidler som IPA eller acetone |
| Farve på håndtag | Brun |
| Produkttype | Podepinde |
| Diameter (metrisk) håndtag | 2.5 mm |
| Længde (metrisk) | 154 mm |
| Længde (engelsk) Håndtag | 4.961 tommer. |
| Længde (metrisk) håndtag | 126 mm |
| Vis mere |