Få mere at vide
Texwipe™ CleanTip™ Vatpinde: Serie med høj sorbent
Certificeret til at være fri for silikone
Brand:  Texwipe™ TX720B
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15702426
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
High Sorbency Series
Highly sorptive swabs for industrial applications such as cleaning with solvents such as IPA, applying lubricants and other liquids, and removing excess materials.
  • Cotton bud head available with or without an open-cell polyurethane foam sheath
  • Soft, nonabrasive foam cover protects against fiber release
  • Long handles constructed of hardwood for assured strength and rigidity
  • Constructed from the cleanest materials available and manufactured in a cleanroom using state-of-the-art processes and equipment
  • High-precision automated process guarantees consistent performance, sizing and cleanliness
  • Silicone-free Bag-Within-A-Bag™ packaging consists of a solvent-resistant, thermally sealed exterior bag that protects the inner bags containing the swabs
  • Each outer bag is individually lot-coded for easy traceability and quality control
Tekniske data
Tekniske data
Foam head molded around cotton bud core, long wooden handle
6.063 in.
Brown
2.5 mm
5 in.
4.2 mm
26.3 mm
0.26 in.
0.457 in.
Wood
0.098 in.
Environmental sampling, application of lubricants and ointments, removal of lubricants and ointments, cleaning with solvents such as IPA or Acetone
Swab
154 mm
127 mm
1.035 in.
5.8 mm
11.6 mm
Thermal/Mechanical
Cotton/100 ppi Polyurethane Foam
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Texwipe™ CleanTip™ Vatpinde: Serie med høj sorbent > Wrapped cotton swab; Tip diameter: 0.44 in.; Head Type: Foam-covered cotton; Handle Length: 5.12 in.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.