Få mere at vide
Texwipe™ CleanTip™ Vatpinde: Serie med høj sorbent
Artikelnummer. 13113743 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) spids:
7 mm
11,6 mm
13,5 mm
Længde (metrisk) håndtag:
126 mm
127 mm
135 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) spids Længde (metrisk) håndtag Pakningsstørrelse
13113743 7 mm 135 mm Pakke med 1000
17876277 13,5 mm 126 mm -
15702426 11,6 mm 127 mm Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13113743 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX705
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Certificeret til at være fri for silikone
High Sorbency Series
Meget sorberende vatpinde til industrielle anvendelser såsom rengøring med opløsningsmidler såsom IPA, påføring af smøremidler og andre væsker og fjernelse af overskydende materialer.
  • Bomuldsknophoved fås med eller uden en åbencellet polyurethanskumkappe
  • Blødt, ikke-slibende skumbetræk beskytter mod fiberfrigivelse
  • Lange håndtag konstrueret af hårdttræ for sikker styrke og stivhed
  • Konstrueret af de reneste tilgængelige materialer og fremstillet i et renrum ved hjælp af avancerede processer og udstyr
  • Højpræcisions automatiseret proces garanterer ensartet ydeevne, dimensionering og renlighed
  • Silikonefri Bag-Within-A-Bag™ emballagen består af en opløsningsmiddelbestandig, termisk forseglet udvendig pose, der beskytter de indvendige poser med vatpindene
  • Hver yderpose er individuelt lotkodet for nem sporbarhed og kvalitetskontrol
Tekniske data
Konstruktion 100% bomuldshoved, langt træhåndtag
Diameter (engelsk) håndtag 0,098 tommer.
Længde (engelsk) 5.984 tommer.
Til brug med (applikation) Miljøprøvetagning, påføring af smøremidler og salver, fjernelse af smøremidler og salver, rengøring med opløsningsmidler som IPA eller acetone
Farve på håndtag Brun
Produkttype Podepinde
Diameter (metrisk) håndtag 2.5 mm
Længde (metrisk) 152 mm
Længde (engelsk) Håndtag 5,31 tommer
Længde (metrisk) håndtag 135 mm
Tykkelse (metrisk) 10 mm
Længde (engelsk) Tip 0,66 tommer.
Længde (metrisk) spids 17 mm
Bredde (metrisk) spids 3.2 mm
Bredde (engelsk) Tip 0,46 tommer.
Diameter (metrisk) spids 7 mm
Diameter (engelsk) Tip 0,276 tommer.
Klæbende type Klæbemiddel
Håndtag Materiale Træ
Tip materiale Bomuld