Få mere at vide
Texwipe™ CleanTip™ Vatpinde: CleanFoam™ Serie
Artikelnummer. 15838304 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
2,63 tommer.
2,65 tommer.
2.744 tommer.
2.756 tommer
2.795 tommer.
6,41 tommer.
Tip stil:
Fleksibel
Flex pagaj
Spidse
Stiv
Håndtag Type:
Kompakt
Lang
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Tip stil Håndtag Type unitSize
15838304 2.756 tommer Spidse Kompakt Pakke med 500
15722426 2,65 tommer. Fleksibel Kompakt Pakke med 500
15732426 2.795 tommer. Stiv Kompakt Pakke med 500
15712426 6,41 tommer. Flex pagaj Lang Pakke med 500
15762426 2.744 tommer. Flex pagaj Kompakt Pakke med 500
15752426 2,63 tommer. Spidse Kompakt Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15838304 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX752B
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Fremragende sorberingsevne
Vasket CleanFoam hoveder konstrueret af 100 porer pr. tomme åbencellet polyurethanskum for fremragende kapacitet og dæmpning.
  • Reneste skumpinde med overlegen opløsningsmiddelkapacitet og kontamineringsopfangning
  • Opløsningsmiddelbehandlet til meget lave niveauer af ikke-flygtige rester og partikeldannelse
  • God kemisk —resistens kan bruges sammen med opløsningsmidler som isopropylalkohol og påføring af smøremidler og andre væsker
  • Hoveder termisk svejset på polypropylenhåndtag, uden forurenende klæbemidler Konstrueret af de reneste tilgængelige materialer
  • Højpræcisions automatiseret proces garanterer ensartet ydeevne, dimensionering og renlighed
  • Silikonefri Bag-Within-A-Bag™ emballagen består af en opløsningsmiddelbestandig, termisk forseglet udvendig pose, der beskytter de indvendige poser med vatpindene
  • Hver yderpose er individuelt lotkodet for nem sporbarhed og kvalitetskontrol
Especificaciones
Konstruktion Præcis spids spids, sidekanter, kompakt håndtag
Diameter (engelsk) håndtag 0,098 tommer.
Længde (engelsk) 2.756 tommer
Til brug med (applikation) Påføring og fjernelse af smøremidler, klæbemidler og andre løsninger i et kritisk rent miljø, skrubning af forsænkede områder, fjernelse af overskydende materialer, snavs, rengøring af krydsende overflader og samlinger
Farve på håndtag Lysegrøn
Produkttype Podepinde
Diameter (metrisk) håndtag 2.5 mm
Længde (metrisk) 70 mm
Længde (engelsk) Håndtag 1.969 tommer.
Længde (metrisk) håndtag 50 mm
Materiale CleanFoam
Størrelse Medium
Tykkelse (metrisk) 3.4 mm
Længde (engelsk) Tip 0,787 tommer.
Håndtag Type Kompakt
Længde (metrisk) spids 20 mm
Bredde (metrisk) spids 6.8 mm
Bredde (engelsk) Tip 0,126 tommer.
Diameter (metrisk) spids 3.4 mm
Diameter (engelsk) Tip 0,134 tommer.
Klæbende type Termisk
Håndtag Materiale Polypropylen
Tip stil Spidse
Tip materiale 100 ppi CleanFoam™ Polyurethanskum
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.