Få mere at vide
Texwipe™ CleanTip™ Vatpinde: CleanFoam™ Serie
Artikelnummer. 15712426 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
2,63 tommer.
2,65 tommer.
2.744 tommer.
2.756 tommer
2.795 tommer.
6,41 tommer.
Tip stil:
Fleksibel
Flex Paddle
Spids
Stiv
Håndtag Type:
Kompakt
Lang
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Tip stil Håndtag Type Pakningsstørrelse
15712426 6,41 tommer. Flex Paddle Lang Pakke med 500
15722426 2,65 tommer. Fleksibel Kompakt Pakke med 500
15732426 2.795 tommer. Stiv Kompakt Pakke med 500
15838304 2.756 tommer Spids Kompakt Pakke med 500
15762426 2.744 tommer. Flex Paddle Kompakt Pakke med 500
15752426 2,63 tommer. Spids Kompakt Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15712426 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX740B
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremragende sorberingsevne
Vasket CleanFoam hoveder konstrueret af 100 porer pr. tomme åbencellet polyurethanskum for fremragende kapacitet og dæmpning.
  • Reneste skumpinde med overlegen opløsningsmiddelkapacitet og kontamineringsopfangning
  • Opløsningsmiddelbehandlet til meget lave niveauer af ikke-flygtige rester og partikeldannelse
  • God kemisk —resistens kan bruges sammen med opløsningsmidler som isopropylalkohol og påføring af smøremidler og andre væsker
  • Hoveder termisk svejset på polypropylenhåndtag, uden forurenende klæbemidler Konstrueret af de reneste tilgængelige materialer
  • Højpræcisions automatiseret proces garanterer ensartet ydeevne, dimensionering og renlighed
  • Silikonefri Bag-Within-A-Bag™ emballagen består af en opløsningsmiddelbestandig, termisk forseglet udvendig pose, der beskytter de indvendige poser med vatpindene
  • Hver yderpose er individuelt lotkodet for nem sporbarhed og kvalitetskontrol
Tekniske data
Konstruktion Fleksibel hovedpagaj, langt håndtag
Diameter (engelsk) håndtag 0,126 tommer.
Længde (engelsk) 6,41 tommer.
Til brug med (applikation) Påføring og fjernelse af smøremidler, klæbemidler og andre løsninger i et kritisk rent miljø, skrubning af forsænkede områder, fjernelse af overskydende materialer, snavs, rengøring af krydsende overflader og samlinger
Farve på håndtag Lysegrøn
Produkttype Podepinde
Diameter (metrisk) håndtag 3.2 mm
Længde (metrisk) 163 mm
Længde (engelsk) Håndtag 5,74 tommer.
Længde (metrisk) håndtag 146 mm
Materiale CleanFoam
Størrelse Medium
Tykkelse (metrisk) 5 mm
Længde (engelsk) Tip 0,669 tommer.
Håndtag Type Lang
Længde (metrisk) spids 17 mm
Bredde (metrisk) spids 2.3 mm
Bredde (engelsk) Tip 0,134 tommer.
Diameter (metrisk) spids 6.4 mm
Diameter (engelsk) Tip 0,252 tommer.
Klæbende type Termisk
Håndtag Materiale Polypropylen
Tip stil Flex Paddle
Tip materiale Polyurethanskum