Få mere at vide
Texwipe™ CleanTip™ Vatpinde: Absorbond™ Serie
Artikelnummer. 13133743 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) spids:
3,2 mm
6,6 mm
Længde (metrisk) håndtag:
59,9 mm
145,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 2500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) spids Længde (metrisk) håndtag unitSize
13133743 3,2 mm 59,9 mm Pakke med 2500
13153743 6,6 mm 145,2 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13133743 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX759B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3595.00 DKK
    3072.73 DKK / Pakke med 2500
    Spare 522.27 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ingen kontaminerende klæbemidler
Perfekt til slidfølsomme applikationer, der kræver meget lave rester såsom aftørring af følsomme belagte optiske overflader.
  • Dobbeltlags, hydrosammenfiltrede polyesterhoveder med kontinuerlige filamenter termisk støbt på polypropylenhåndtag uden klæbemidler
  • Ultraclean hovedmaterialer er præcisionsstøbt, så hver vatpind er konstrueret til krævende tolerancer
  • Lange filamenter reducerer risikoen for fiberfrigivelse; hydroentanglement sænker ikke-flygtige rester til et meget lavt niveau
  • Hovederne er varmestøbt på polypropylenhåndtag og perimeterkanter varmeforseglet for at forhindre fiberfrigivelse
  • Fremragende kemisk resistens; kan bruges med en bred vifte af opløsningsmidler
  • Konstrueret af de reneste tilgængelige materialer og fremstillet i et renrum ved hjælp af avancerede processer og udstyr
  • Højpræcisions automatiseret proces garanterer ensartet ydeevne, dimensionering og renlighed
  • Silikonefri Bag-Within-A-Bag™ emballagen består af en opløsningsmiddelbestandig, termisk forseglet udvendig pose, der beskytter de indvendige poser med vatpindene
  • Hver yderpose er individuelt lotkodet for nem sporbarhed og kvalitetskontrol
Tekniske data
Konstruktion Fleksibel hovedpagaj, kompakt håndtag
Diameter (engelsk) håndtag 0,08 tommer.
Længde (engelsk) 2,36 tommer
Til brug med (applikation) Rengøring af følsomme overflader såsom optiske samlinger, brug af opløsningsmidler (såsom IPA), rengøring af riller, spor, slidser og andre små rum
Farve på håndtag Lysegrøn
Produkttype Podepinde
Diameter (metrisk) håndtag 2 mm
Længde (metrisk) 60 mm
Længde (engelsk) Håndtag 2,36 tommer.
Længde (metrisk) håndtag 59,9 mm
Tykkelse (metrisk) 1.4 mm
Længde (engelsk) Tip 0,39 tommer
Længde (metrisk) spids 9.9 mm
Bredde (metrisk) spids 1.97 cm
Bredde (engelsk) Tip 0,13 tommer.
Diameter (metrisk) spids 3,2 mm
Diameter (engelsk) Tip 0,12 tommer
Klæbende type Termisk
Håndtag Materiale Polypropylen
Tip materiale Hydroentangled Absorbond™ Polyester