Få mere at vide
Texwipe™ Alpha™-podepinde i polyesterserien
Strikket og renvasket polyesterhoved giver en neutral baggrund for den opnåede prøve på grund af dets høje renhedsniveauer. Texwipe™ Alpha™-podepinde anbefales i vid udstrækning til prøvetagning af overflader og validering af rengøring.
Brand: Texwipe™ TX754B
3082.12 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Strikket og renvasket polyesterhoved giver en neutral baggrund for den opnåede prøve på grund af dets høje renhedsniveauer. Texwipe™ Alpha™-podepinde anbefales i vid udstrækning til prøvetagning af overflader og validering af rengøring.
To lag renrumsvaskede AlphaLite™-polyesterspidser, der er termisk forseglet på polypropylenhåndtag.
- Ultrarene hovedmaterialer er præcisionsstøbt, så hver podepind er konstrueret med nøjagtige tolerancer
- Ingen kontaminerende klæbemidler
- Overlegen modstandsdygtighed over for en lang række kemikalier og opløsningsmidler
- Ultralavt frigivelige partikler, ioner og NVR
- Anbefales til rengøringsvalidering
- Fremragende sorberingsevne og frigivelsesegenskaber
- Bredt udvalg af spids- og håndtagskonfigurationer
- Konstrueret af de reneste tilgængelige materialer og fremstillet i et renrum ved hjælp af avancerede processer og udstyr
- Automatiseret proces med høj præcision garanterer ensartet præstation, dimensionering og renhed Silikonefri pose-i-en-pose™ emballagen består af en opløsningsmiddelbestandig, termisk forseglet udvendig pose, der beskytter de indvendige poser, der indeholder podepindene. Hver ydre pose er individuelt lotkodet for nem sporbarhed og kvalitetskontrol
Tekniske data
Præcisionsrengøring af riller, spor, åbninger og andre små rum, påføring og fjernelse af smøremidler, klæbestoffer og andre løsninger i et kritisk rent miljø, brug af opløsningsmidler (f.eks. IPA) | |
Podepinde | |
69.5 mm | |
Polyester | |
3.0 mm | |
9.5 mm | |
3.5 mm | |
Termisk | |
Stiv |
Lysegrøn | |
2.5 mm | |
60 mm | |
Mini | |
Compact | |
3.5 mm | |
Alpha™ | |
Polypropylen | |
Strikket Alpha™ Polyester |