Få mere at vide
Texwipe™ Alpha™-podepinde i polyesterserien
Artikelnummer. 12313785 Shop alle Texwipe produkter
Længde (metrisk):
69,5 mm
70 mm
70,3 mm
127,5 mm
162,3 mm
Tip stil:
Flad
Fleksibel
Stiv
Håndtag Type:
Hakformet, lang, let greb
Kompakt
Lang
Langt, let greb
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 2500
Pakke med 500
Artikelnummer. 12313785
Brand: Texwipe™ TX758B
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Strikket og renvasket polyesterhoved giver en neutral baggrund for den opnåede prøve på grund af dets høje renhedsniveauer. Texwipe™ Alpha™-podepinde anbefales i vid udstrækning til prøvetagning af overflader og validering af rengøring.
To lag renrumsvaskede AlphaLite™-polyesterspidser, der er termisk forseglet på polypropylenhåndtag.
  • Ultrarene hovedmaterialer er præcisionsstøbt, så hver podepind er konstrueret med nøjagtige tolerancer
  • Ingen kontaminerende klæbemidler
  • Overlegen modstandsdygtighed over for en lang række kemikalier og opløsningsmidler
  • Ultralavt frigivelige partikler, ioner og NVR
  • Anbefales til rengøringsvalidering
  • Fremragende sorberingsevne og frigivelsesegenskaber
  • Bredt udvalg af spids- og håndtagskonfigurationer
  • Konstrueret af de reneste tilgængelige materialer og fremstillet i et renrum ved hjælp af avancerede processer og udstyr
  • Automatiseret proces med høj præcision garanterer ensartet præstation, dimensionering og renhed Silikonefri pose-i-en-pose™ emballagen består af en opløsningsmiddelbestandig, termisk forseglet udvendig pose, der beskytter de indvendige poser, der indeholder podepindene. Hver ydre pose er individuelt lotkodet for nem sporbarhed og kvalitetskontrol
Tekniske data
Længde (engelsk) 2,75 tommer
Til brug med (applikation) Præcisionsrengøring af riller, spor, åbninger og andre små rum, påføring og fjernelse af smøremidler, klæbestoffer og andre løsninger i et kritisk rent miljø, brug af opløsningsmidler (f.eks. IPA)
Farve på håndtag Lysegrøn
Produkttype Podepinde
Diameter (metrisk) håndtag 2.2 mm
Længde (metrisk) 70 mm
Længde (metrisk) håndtag 60 mm
Materiale Polyester
Størrelse Mikro
Tykkelse (metrisk) 2.5 mm
Håndtag Type Kompakt
Længde (metrisk) spids 11 mm
Bredde (metrisk) spids 3.5 mm
Diameter (metrisk) spids 3.2 mm
Produktlinje Alpha
Klæbende type Termisk
Håndtag Materiale Polypropylen
Tip stil Fleksibel
Tip materiale Strikket Alpha™ Polyester