Få mere at vide
Texwipe™ Alpha™-podepinde i polyesterserien
Artikelnummer. 11541254 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
69,5 mm
70 mm
70,3 mm
127,5 mm
162,3 mm
Tip stil:
Flad
Fleksibel
Rigid
Håndtag Type:
Hakket, lang, let at gribe
Kompakt
Lang
Lang, let at holde fast i
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 2500
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Tip stil Håndtag Type Pakningsstørrelse
11541254 162,3 mm Fleksibel Lang Pakke med 100
11312713 127,5 mm Flad Hakket, lang, let at gribe Pakke med 100
12303785 70,3 mm Rigid Kompakt Pakke med 500
13123743 69,5 mm Rigid Kompakt Pakke med 2500
12313785 70 mm Fleksibel Kompakt Pakke med 500
12383775 127,5 mm Flad Lang, let at holde fast i -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11541254 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX761
Fyld hylderne, og spar op til 60 %
Brug rabatkode 28009
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Strikket og renvasket polyesterhoved giver en neutral baggrund for den opnåede prøve på grund af dets høje renhedsniveauer. Texwipe™ Alpha™-podepinde anbefales i vid udstrækning til prøvetagning af overflader og validering af rengøring.
To lag renrumsvaskede AlphaLite™-polyesterspidser, der er termisk forseglet på polypropylenhåndtag.
  • Ultrarene hovedmaterialer er præcisionsstøbt, så hver podepind er konstrueret med nøjagtige tolerancer
  • Ingen kontaminerende klæbemidler
  • Overlegen modstandsdygtighed over for en lang række kemikalier og opløsningsmidler
  • Ultralavt frigivelige partikler, ioner og NVR
  • Anbefales til rengøringsvalidering
  • Fremragende sorberingsevne og frigivelsesegenskaber
  • Bredt udvalg af spids- og håndtagskonfigurationer
  • Konstrueret af de reneste tilgængelige materialer og fremstillet i et renrum ved hjælp af avancerede processer og udstyr
  • Automatiseret proces med høj præcision garanterer ensartet præstation, dimensionering og renhed Silikonefri pose-i-en-pose™ emballagen består af en opløsningsmiddelbestandig, termisk forseglet udvendig pose, der beskytter de indvendige poser, der indeholder podepindene. Hver ydre pose er individuelt lotkodet for nem sporbarhed og kvalitetskontrol
Tekniske data
Længde (engelsk) 6,39 tommer
Til brug med (applikation) Præcisionsrengøring af riller, spor, åbninger og andre små rum, påføring og fjernelse af smøremidler, klæbestoffer og andre løsninger i et kritisk rent miljø, brug af opløsningsmidler (f.eks. IPA)
Farve på håndtag Lysegrøn
Produkttype Podepinde
Diameter (metrisk) håndtag 3.2 mm
Længde (metrisk) 162,3 mm
Længde (metrisk) håndtag 145.5 mm
Materiale Polyester
Størrelse Langt håndtag
Tykkelse (metrisk) 2.8 mm
Håndtag Type Lang
Længde (metrisk) spids 16.8 mm
Bredde (metrisk) spids 3.5 mm
Diameter (metrisk) spids 6.8 mm
Produktlinje Alpha
Klæbende type Termisk
Håndtag Materiale Polypropylen
Tip stil Fleksibel
Tip materiale Strikket polyester