Få mere at vide
Texwipe™ Cleanroom Spiral notesbøger
Artikelnummer. p-3080986 Shop alle Texwipe produkter
Dimensioner (L x B):
14 x 28 cm (8,5 x 11 tommer)
3 x 5 tommer.
5,5 x 8,5 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Artikelnummer. 11545415
Brand: Texwipe™ TX5740
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til notetagning og dataoptagelse
  • Hvid, college-styret TexWrite™ 22 renrumsbinding med lav partikel- og fibergenerering
  • 100 skrivbare sider (50 ark) i spiralindbinding
  • Kemikaliebestandigt betræk af polyethylen med høj densitet
  • IPA-resistent, lavt natriumblæk og lav ionisk kontaminering
  • Fuldt roterende sider med mulighed for at ligge fladt til brug i renrumsmiljøer
  • Autoklavering anbefales ikke
  • Ingen naturlige latex bindemidler
Tekniske data
Materiale Ikke-latex papir
Farve Hvid
Dækmateriale HDPE
Dimensioner (L x B) 14 x 28 cm (8,5 x 11 tommer)
Længde (engelsk) 8,5 tommer
Længde (metrisk) 216 mm
Bredde (engelsk) 11 tommer
Bredde (metrisk) 279 mm
Til brug med (applikation) Til optagelse af notesbog, registrering, dataoverførsel og noter
Produkttype Cleanroom Spiral notesbog
Vægt (engelsk) 22 lb.
Vægt (metrisk) 9.97 kg