Få mere at vide
Texwipe™ Cleanroom Spiral notesbøger
Artikelnummer. 15712416 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
14 x 28 cm (8,5 x 11 tommer)
3 x 5 tommer.
5,5 x 8,5 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15712416 3 x 5 tommer. Pakke med 20
11545415 14 x 28 cm (8,5 x 11 tommer) Pakke med 10
11555415 5,5 x 8,5 tommer. Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15712416 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX5742
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2290.00 DKK
    1955.78 DKK / Pakke med 20
    Spare 334.22 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-04-2027
Til notetagning og dataoptagelse
  • Hvid, college-styret TexWrite™ 22 renrumsbinding med lav partikel- og fibergenerering
  • 100 skrivbare sider (50 ark) i spiralindbinding
  • Kemikaliebestandigt betræk af polyethylen med høj densitet
  • IPA-resistent, lavt natriumblæk og lav ionisk kontaminering
  • Fuldt roterende sider med mulighed for at ligge fladt til brug i renrumsmiljøer
  • Autoklavering anbefales ikke
  • Ingen naturlige latex bindemidler
Tekniske data
Materiale Ikke-latex papir
Farve Hvid
Dækmateriale HDPE
Dimensioner (L x B) 3 x 5 tommer.
Længde (engelsk) 3 tommer
Længde (metrisk) 76 mm
Bredde (engelsk) 5 tommer
Bredde (metrisk) 127 mm
Til brug med (applikation) Til optagelse af notesbog, registrering, dataoverførsel og noter
Produkttype Cleanroom Spiral notesbog
Vægt (engelsk) 22 lb.
Vægt (metrisk) 9.97 kg