Få mere at vide
Texwipe™ Cleanroom Spiral notesbøger
Artikelnummer. 11555415 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
14 x 28 cm (8,5 x 11 tommer)
3 x 5 tommer.
5,5 x 8,5 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
11555415 5,5 x 8,5 tommer. Pakke med 10
11545415 14 x 28 cm (8,5 x 11 tommer) Pakke med 10
15712416 3 x 5 tommer. Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11555415 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX5741
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til notetagning og dataoptagelse
  • Hvid, college-styret TexWrite™ 22 renrumsbinding med lav partikel- og fibergenerering
  • 100 skrivbare sider (50 ark) i spiralindbinding
  • Kemikaliebestandigt betræk af polyethylen med høj densitet
  • IPA-resistent, lavt natriumblæk og lav ionisk kontaminering
  • Fuldt roterende sider med mulighed for at ligge fladt til brug i renrumsmiljøer
  • Autoklavering anbefales ikke
  • Ingen naturlige latex bindemidler
Tekniske data
Materiale Ikke-latex papir
Farve Hvid
Dækmateriale HDPE
Dimensioner (L x B) 5,5 x 8,5 tommer.
Længde (engelsk) 5,5''
Længde (metrisk) 140 mm
Bredde (engelsk) 8,5 tommer
Bredde (metrisk) 216 mm
Til brug med (applikation) Til optagelse af notesbog, registrering, dataoverførsel og noter
Produkttype Cleanroom Spiral notesbog
Vægt (engelsk) 22 lb.
Vægt (metrisk) 9.97 kg