Få mere at vide
Texwipe™ Cleanroom Spiral notesbøger
Artikelnummer. 11545415 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
14 x 28 cm (8,5 x 11 tommer)
3 x 5 tommer.
5,5 x 8,5 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
11545415 14 x 28 cm (8,5 x 11 tommer) Pakke med 10
11555415 5,5 x 8,5 tommer. Pakke med 10
15712416 3 x 5 tommer. Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11545415 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX5740
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2665.00 DKK
    2271.90 DKK / Pakke med 10
    Spare 393.10 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til notetagning og dataoptagelse
  • Hvid, college-styret TexWrite™ 22 renrumsbinding med lav partikel- og fibergenerering
  • 100 skrivbare sider (50 ark) i spiralindbinding
  • Kemikaliebestandigt betræk af polyethylen med høj densitet
  • IPA-resistent, lavt natriumblæk og lav ionisk kontaminering
  • Fuldt roterende sider med mulighed for at ligge fladt til brug i renrumsmiljøer
  • Autoklavering anbefales ikke
  • Ingen naturlige latex bindemidler
Tekniske data
Materiale Ikke-latex papir
Farve Hvid
Dækmateriale HDPE
Dimensioner (L x B) 14 x 28 cm (8,5 x 11 tommer)
Længde (engelsk) 8,5 tommer
Længde (metrisk) 216 mm
Bredde (engelsk) 11 tommer
Bredde (metrisk) 279 mm
Til brug med (applikation) Til optagelse af notesbog, registrering, dataoverførsel og noter
Produkttype Cleanroom Spiral notesbog
Vægt (engelsk) 22 lb.
Vægt (metrisk) 9.97 kg