Få mere at vide
Texwipe™ Renrum polypropylen spande
Artikelnummer. 17995231 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17995231 Blå
17905241 Grøn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17995231 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX7061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    737.00 DKK
    594.78 DKK / Pakke med 1
    Spare 142.22 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-02-2027
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 22 L
Materiale Polypropylen
Farve Blå
Dimensioner 18 x 9,5 x 9,5 tommer. (45 x 24 x 24 cm)
Til brug med (applikation) Flade mopper
Højde (engelsk) 9,5 tommer
Højde (metrisk) 24 cm
Længde (engelsk) 18 tommer
Længde (metrisk) 45 cm
Bredde (engelsk) 9,5 tommer
Bredde (metrisk) 24 cm