Få mere at vide
Texwipe™ CleanFoam Sterile skumservietter
Shop alle Texwipe produkter
Længde (engelsk):
5 tommer
5,02 tommer.
Bredde (engelsk) Hoved:
0,51 tommer
0,78 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (engelsk) | 5,02 tommer. |
| Produkttype | Podepinde |
| Længde (metrisk) | 127.5 mm |
| Materiale | Polyurethan |
| Bredde (engelsk) Hoved | 0,51 tommer |
| Bredde (metrisk) hoved | 13 mm |
| Håndtag Type | Polypropylen |
| Klæbende type | Komplet termisk binding |
| Håndtag Materiale | Polypropylen |
| Tip stil | Rektangel |
| Vis mere |