Få mere at vide
Texwipe™ CleanFoam Sterile skumservietter
Artikelnummer. 17248879 Shop alle Texwipe produkter
Længde (engelsk):
5 tommer
5,02 tommer.
Bredde (engelsk) Hoved:
0,51 tommer
0,78 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 17248879
Brand: Texwipe™ STX708A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Texwipe CleanFoam Sterile skumpinde, Længde: 5 tommer, 132,2 mm, Bredde Hoved: 0,78 tommer, 19,7 mm, Håndtagstype: Polypropylen, polyurethan, anbefalede anvendelser: Sikkerhed
  • Texwipe CleanFoam Sterile skumservietter
  • Længde: 5 tommer, 132,2 mm
  • Bredde Hoved: 0,78 tommer, 19,7 mm
  • Håndtag Type: Polypropylen, Polyurethan
  • Anbefalede anvendelser: Sikkerhed
  • Miljøovervågning
  • Rengøring med kompatible løsninger og opløsningsmidler
  • Opsamling af fint pulver
  • Overfladeprøvetagning
  • Indsamling og transport af bakteriologiske prøver
  • Tekniske data
    Længde (engelsk) 5 tommer
    Produkttype Podepinde
    Længde (metrisk) 132.2 mm
    Materiale Polyurethan
    Bredde (engelsk) Hoved 0,78 tommer
    Bredde (metrisk) hoved 19.7 mm
    Håndtag Type Polypropylen
    Klæbende type Komplet termisk binding
    Håndtag Materiale Polypropylen
    Tip stil Cirkulær
    Tip materiale Polyurethan