Få mere at vide
Texwipe™ BlueWipe™ Viskere til generelle formål
Shop alle Texwipe produkter
Dimensioner (L x B):
12 x 12 tommer.
Beskrivelse
- Konstrueret af 45% polyester/55% cellulose nonwoven, hvilket skaber en holdbar visker, der er ideel til spildkontrol, rengøring og påføring af opløsning.
- Fremragende kemisk resistens for kompatibilitet med en række forskellige løsninger.
- Pakket i et C-fold design for nem adgang og fjernelse fra midten af posen.
- Møder USP og USP krav til visker.
- Autoklavesikker.
- Individuelt parti kodet for nem sporbarhed og kvalitetskontrol.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | BlueWipe Servietter |
| Længde (engelsk) | 12 tommer |
| Længde (metrisk) | 30.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 12 tommer |
| Bredde (metrisk) | 30.5 cm |
| Materiale | Polyestercellulose |
| Basisvægt | 70 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999 |
| Dimensioner (L x B) | 12 x 12 tommer. |
| Til brug med (applikation) | Generel aftørring og spildkontrol |
| Vis mere |