Få mere at vide
Texwipe™ BetaWipe™ Komposit bomulds- og skumviskere
Artikelnummer. 13173733 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
13173733 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm) Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 13173733 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX2009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5105.00 DKK
    2919.37 DKK / Pakke med 1000
    Spare 2185.63 DKK
    42% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
For ISO Klasse 7 (Klasse 10.000) applikationer
  • Fremstillet af termisk bundet polypropylen/cellulose for høj absorption og stærk syrebestandighed
  • Meget blød tekstur
  • Ideel til polering og rengøring af sarte instrumenter, især ridsefølsomme overflader.
  • Fremragende til fjernelse af syrer, ætsemidler og kemikaliespild
Ordreinfo
Basisvægt: 112g/m 2 .
Tekniske data
Produkttype BetaWipe™ Servietter
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 22.9 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 22.9 cm
Materiale Cellulose, polypropylen
Basisvægt 112
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999
Dimensioner (L x B) 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Til brug med (applikation) Designet til fjernelse af syrer, ætsemidler og kemikaliespild