Få mere at vide
Texwipe™ AlphaSorb™ 10 vinduesviskere
Artikelnummer. 11555405 Shop alle Texwipe produkter
Dimensioner (L x B):
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 11555405
Brand: Texwipe™ TX1057
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Høj sorberingsevne med ultralave partikler i en forseglet kantserviet
Formættet
  • Overlegen styrke
  • Blød, ikke-slibende overflade
  • Formættet med 10% isopropylalkohol/90% deioniseret vand
Tekniske data
Produkttype Formættet serviet
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 22.9 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 22.9 cm
Materiale Polyester
Kanter Forseglet
Dimensioner (L x B) 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Til brug med (applikation) Til aseptiske renrum
Mætningsopløsning 10% isopropylalkohol, 90% deioniseret vand
Sterilitet Steril
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • X40 AlphaSat with AlphaSorb 10 9'' x 9'' Polyester , Sealed-Border Wipers Pre-Wetted With 10% IPA 23
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: propan-2-ol