Få mere at vide
Texwipe™ AlphaMop™ Udskiftning af Microdenier moppebetræk
Shop alle Texwipe produkter
:
Til brug med AlphaMop og autoklaverbar AlphaMop; Mål: 8 x 15 tommer.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Moppebetræk |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Inkluderer | Skumpuder |
| Til brug med (applikation) | Maksimal fjernelse af små og mikroforurenende stoffer og brugt i renrum, desinficering med quat-baserede rengøringsmidler, lægemidler, biologiske midler, medicinsk udstyr |
| Materiale | Microdenier polyesterfiber |