Få mere at vide
Texwipe™ AlphaMop™ Udskiftningshåndtag
Artikelnummer. 15643249 Shop alle Texwipe produkter
Autoklaverbar:
Autoklaverbar
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15643249
Brand: Texwipe™ TX7123
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lav profil, drejeligt hoved med letvægtshåndtag muliggør lettere rengøring af gulve, vægge, lofter og svært tilgængelige områder
  • 60 tommer. (1,5 m)
  • Glasfiber
  • Hvid
  • Tekniske data
    Produkttype Udskiftningshåndtag
    Farve Hvid
    Sterilitet Ikke steril
    Autoklaverbar Autoklaverbar
    Til brug med (udstyr) AlphaMop
    Farvekodet Nej
    Materiale Glasfiber