Få mere at vide
Texwipe™ AlphaMop™ Isolator rengøringsværktøj
Artikelnummer. 11551214 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Produkttype:
Mop
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
11551214 Mop Hver
1 options
Artikelnummer. 11551214 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX7101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1140.00 DKK
    968.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 171.25 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Indeholder
To håndtag (18 og 24 tommer lange), en polyester skumpude og seks TechniCloth™ polyester moppebetræk. Moppe med teleskophåndtag inkluderer seks polyestermoppebetræk.
Fremragende til rengøring af isolatorer, laminar flow hætter, biosikkerhedsskabe og handskebokse
  • Lavprofilmoppe med afrundede hjørner og drejehoved for at nå svært tilgængelige områder
  • Fremstillet af autoklaverbar Celcon™ plast
  • Udskiftelig skumpude sikrer, at moppebetræk tilpasser sig overflader, der rengøres
Tekniske data
Produkttype Mop
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Til renrumsklasse 4 til 8
Materiale Plast