Få mere at vide
Texwipe™ Alpha™ 10 forseglede kantviskere
Shop alle Texwipe produkter
Dimensioner (L x B):
12 x 12 tommer
12 x 12 tommer.
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Produkttype:
Forvædet serviet
Tør klud
Mætningsopløsning:
70 % isopropylalkohol, 30 % WFI
70% isopropylalkohol
Tør visker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 250
Pakke med 400
Beskrivelse
- Vectra™ behandlet —håndfri, kontinuerlig fremstillingsrensning og inspektion
- Dobbelt-strik, no-run interlock konstruktion af 100% kontinuerlig filament polyester
- Patenteret forseglet kantvisker til lavest frigivelige fibre og partikler
- Optimal balance mellem aftørringseffektivitet, slidstyrke og sorberingsevne
- Ideel visker til brug i flere miljøer
- Sporbarhed fra parti til parti
Ordreinfo
Tilgængelig tør eller steril og formættet med isopropanol. Basisvægt: 130 g/m 2 . Sterile vinduesviskere 19-130-2061 pakket 50 vinduesviskere/ flatpack, 5 flatpacks /etui; 19-165-653 pakket 20 vinduesviskere pr. flexpack, 20 flexpacks/etui.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Forvædet serviet |
| Længde (engelsk) | 9 tommer |
| Længde (metrisk) | 22.9 cm |
| Bredde (engelsk) | 9 tommer |
| Bredde (metrisk) | 22.9 cm |
| Materiale | Polyester |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999 |
| Kanter | Forseglet |
| Dimensioner (L x B) | 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm) |
| Til brug med (applikation) | Ideelle servietter til brug i flere miljøer |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- wipers pre-wetted with 40%-100% IPA
- Fare
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Indeholder: propan-2-ol