Få mere at vide
Texwipe™ Alpha™ 10 forseglede kantviskere
Shop alle Texwipe produkter
Dimensioner (L x B):
12 x 12 tommer
12 x 12 tommer.
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Produkttype:
Forvædet serviet
Tør klud
Mætningsopløsning:
70 % isopropylalkohol, 30 % WFI
70% isopropylalkohol
Tør visker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 250
Pakke med 400
Beskrivelse
- Vectra™ processed—hands-free, continuous manufacturing purification and inspection
- Double-knit, no-run interlock construction of 100% continuous-filament polyester
- Patented sealed-border wiper for lowest releasable fibers and particles
- Optimum balance of wiping efficiency, abrasion resistance, and sorbency
- Ideal wiper for use in multiple environments
- Lot-to-lot traceability
Ordreinfo
Tilgængelig tør eller steril og formættet med isopropanol. Basisvægt: 130 g/m 2 . Sterile vinduesviskere 19-130-2061 pakket 50 vinduesviskere/ flatpack, 5 flatpacks /etui; 19-165-653 pakket 20 vinduesviskere pr. flexpack, 20 flexpacks/etui.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tør klud |
| Længde (engelsk) | 12 in. |
| Længde (metrisk) | 30.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 12 in. |
| Bredde (metrisk) | 30.5 cm |
| Materiale | Polyester |
| Basisvægt | 135 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999 |
| Konstruktion | Double-knit |
| Kanter | Sealed |
| Vis mere |